Få mere at vide
Bly(II) nitrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Ansat i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere, belægninger af fototermografisk papir, guldcyanidering og pyroteknik. Finder anvendelse i supramolekylær kemi. Stærkt oxidationsmiddel og et alternativ til Sommelet-reaktionen til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder. Anvendes til fremstilling af isothiocyanater fra dithiocarbamater. Scavenger af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner. Fremstilling af dinitrogentetroxid i indurtrial skala.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) nitrate |
| Smeltepunkt | 470 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Tæthed | 4.53 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i salpetersyre. Sparsomt opløseligt i methanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Blydinitrat
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.