Få mere at vide
Bly(II) nitrat, TRC
Artikelnummer. 30483469
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483469 250 g
30482651 25 g
30479251 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL178800250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-74-8
Molekylær formel 2 N O3 . Pb
Molekylvægt (g/mol) 331.21
Synonym Lead(II) Nitrate
IUPAC navn lead(2+); dinitrat
SMIL [Pb+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead nitrate
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Formel vægt 331.9523