Få mere at vide
Lead(II) Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead nitrate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2 |
| Formel vægt | 331.9523 |