missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lead(II) Nitrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) Nitrate |
| Smeltepunkt | 458°C to 459°C |
| CAS | 10099-74-8 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | Pb(NO3)2 |
| MDL nummer | MFCD00011153 |
| Synonym | Lead(II) nitrate, Lead(II) nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.21 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 4.49 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?