Få mere at vide
Bly(II)nitrat, Puriss.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(Ii) Nitrate |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Pb(NO3)2 |
| FN nummer | 1469 |
| SMIL | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2] |
| IUPAC navn | bly(2+);dinitrat |
| Formel vægt | 331.21g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | puriss. |