Få mere at vide
Lead(II) nitrate, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15834980
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15834980 100 g Plastic Bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15834980 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1073980100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For analysis EMSURE™ ACS, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt >500°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) nitrate
CAS 10099-74-8
Mængde 100 g
Molekylær formel N2O6Pb
MDL nummer MFCD00011153
FN nummer UN1469
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
Opløselighedsinformation Soluble in water: 522g/L at 20°C
InChI nøgle RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn λ²-lead(2+) dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formel vægt 331.2
Lugt Odorless
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 4.49g/cm3 at 20°C