Få mere at vide
Bly(Ii) Nitrat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(Ii) Nitrate |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Pb(NO3)2 |
| FN nummer | 1469 |
| SMIL | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Formel vægt | 331.21g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead(II) nitrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302 + H332-Farlig ved indtagelse eller indånding.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.