Få mere at vide
Bly(II) nitrat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11397807
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397807 2 kg 2kg
11307817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014243.A3
 Begrænset vare
På lager
Til brug som oxidator i farveindustrien, i fremstilling af perlemor, som beitsmiddel i trykning af tekstiler | CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331,20 g/mol
Som et oxidationsmiddel i farvestofindustrien, ved fremstilling af perlemor, som bejdsemiddel i trykning af tekstiler, som sensibilisator i fotografi Anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere, belægninger af fototermografisk papir, guldcyanidering og pyroteknik. Fund
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-74-8
Molekylær formel N2O6Pb
Molekylvægt (g/mol) 331.20
MDL nummer MFCD00011153
InChI nøgle RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMIL [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) nitrate
Smeltepunkt 470 °C (dekomponering)
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 99,0% min.
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Opløselig i absolut alkohol, methanol. Uopløseligt i koncentreret HNO3
IUPAC navn λ²-bly(2+) dinitrat
Formel vægt 331.2
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvid krystallinsk
Damptryk ca. 3,0-4,0 (20% vandig opløsning)
Tæthed 4.53