Få mere at vide
Bly(II) nitrat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Som et oxidationsmiddel i farvestofindustrien, ved fremstilling af perlemor, som bejdsemiddel i trykning af tekstiler, som sensibilisator i fotografi Anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere, belægninger af fototermografisk papir, guldcyanidering og pyroteknik. Fund
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) nitrate |
| Smeltepunkt | 470 °C (dekomponering) |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99,0% min. |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand. Opløselig i absolut alkohol, methanol. Uopløseligt i koncentreret HNO3 |
| IUPAC navn | bly(2+);dinitrat |
| Formel vægt | 331.2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) nitrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.