Få mere at vide
Bly(II)nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023190
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16345.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Bly(II)nitrat anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere og belægninger af fototermografisk papir. Det bruges til at forbedre udvaskningsprocessen i guldcyanideringen. Den finder anvendelse som blymaling såvel som en kilde til dinitrogentetroxid. Som oxidant bruges det til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af dithiocarbamater fra isothiocyanater. Det virker som et fjernelse af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bly(II)nitrat anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere og belægninger af fototermografisk papir. Det bruges til at forbedre udvaskningsprocessen i guldcyanideringen. Den finder anvendelse som blymaling såvel som en kilde til dinitrogentetroxid. Som oxidant bruges det til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af dithiocarbamater fra isothiocyanater. Det virker som et fjernelse af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i salpetersyre. Svagt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke reduktionsmidler, organiske materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-74-8
Molekylær formel N2O6Pb
Molekylvægt (g/mol) 331.20
MDL nummer MFCD00011153
InChI nøgle RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
IUPAC navn bly(2+);dinitrat
SMIL [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) nitrate
Smeltepunkt 470°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1469
Merck Index 14,5414
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol.
Formel vægt 331.2
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 4.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lead(II) nitrate