Få mere at vide
Bly(II)nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bly(II)nitrat anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere og belægninger af fototermografisk papir. Det bruges til at forbedre udvaskningsprocessen i guldcyanideringen. Den finder anvendelse som blymaling såvel som en kilde til dinitrogentetroxid. Som oxidant bruges det til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af dithiocarbamater fra isothiocyanater. Det virker som et fjernelse af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bly(II)nitrat anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere og belægninger af fototermografisk papir. Det bruges til at forbedre udvaskningsprocessen i guldcyanideringen. Den finder anvendelse som blymaling såvel som en kilde til dinitrogentetroxid. Som oxidant bruges det til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af dithiocarbamater fra isothiocyanater. Det virker som et fjernelse af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i salpetersyre. Svagt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke reduktionsmidler, organiske materialer og pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) nitrate |
| Smeltepunkt | 470°C |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN1469 |
| Merck Index | 14,5414 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol. |
| Formel vægt | 331.2 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 4.53 |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) nitrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i