Få mere at vide
Bly(II) nitrat, 99%
Beskrivelse
Bly(II)nitrat anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere og belægninger af fototermografisk papir. Det bruges til at forbedre udvaskningsprocessen i guldcyanideringen. Den finder anvendelse som blymaling såvel som en kilde til dinitrogentetroxid. Som oxidant bruges det til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af dithiocarbamater fra isothiocyanater. Det virker som et fjernelse af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bly(II)nitrat anvendes i industrielle applikationer såsom varmestabilisering i nylon og polyestere og belægninger af fototermografisk papir. Det bruges til at forbedre udvaskningsprocessen i guldcyanideringen. Den finder anvendelse som blymaling såvel som en kilde til dinitrogentetroxid. Som oxidant bruges det til oxidation af benzylhalogenider til aldehyder i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af dithiocarbamater fra isothiocyanater. Det virker som et fjernelse af bromid i nukleofile substitutionsreaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i salpetersyre. Svagt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke reduktionsmidler, organiske materialer og pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) nitrate |
| Smeltepunkt | 470 °C |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1469 |
| Merck Index | 14,5414 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i salpetersyre. Sparsomt opløseligt i methanol. |
| Formel vægt | 331.2 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 4.53 |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) nitrate