Få mere at vide
Lead(II) Nitrate, 99+%, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11433723 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11433723 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433723 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1445/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Smeltepunkt 470°C
CAS 10099-74-8
Farve White
pH 3 to 4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel N2O6Pb
MDL nummer MFCD00011153
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
InChI nøgle RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn λ²-lead(2+) dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formel vægt 331.2g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LEAD NITRATE TECHNICAL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH201-Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.