Specifications
| Smeltepunkt | 470°C |
| Farve | White |
| pH | 3 to 4 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 331.2g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lead(II) nitrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH201-Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.