Få mere at vide
Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide, 99% (metals basis), 10% w/v in ethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318018
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318018 25 mL 25ml
11308018 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036577.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00171335
Synonym Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexano-ethoxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide
Assay Procent Noter (metals basis)
Mængde 25 mL
FN nummer UN1170
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 1130.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide 10% w/v in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide