missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lead(II) Methanesulfonate (50 wt. % in H20), TRC

Artikelnummer. 30480927
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480927 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17879525ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lead(II) Methanesulfonate
CAS 17570-76-2
Molekylær formel C2H6O6S2 .Pb
Mængde 25 mL
Synonym Plumbous Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid Lead(II) Salt
InChI formel InChI=1S/CH4O3S.Pb/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+2/p-1
SMIL [Pb+2].CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn lead(2+);methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 397
Formel vægt 302.9569
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.