Få mere at vide
Lead(II) Methanesulfonate (50 wt. % in H20), TRC
Artikelnummer. 30470657
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30470657 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30470657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17879510ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) Methanesulfonate
CAS 17570-76-2
Molekylær formel C2H6O6S2 .Pb
Mængde 10 mL
Synonym Plumbous Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid Lead(II) Salt
InChI formel InChI=1S/CH4O3S.Pb/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+2/p-1
SMIL [Pb+2].CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn lead(2+);methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 397
Formel vægt 302.9569
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 %