Få mere at vide
Bly(II)metaboratmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338108
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338108 100 g 100g
11328108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11338108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039339.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10214-39-8
Bly(II)metaboratmonohydrat fungerer som udgangsmateriale, der bruges i fremstillingen af bly(II)-borater såsom Pb2, B,3, O,5.5 (OH)2 og [Pb3(B,3, O7)](NO3), ved at ændre pH-værdierne for reaktionssystemerne.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10214-39-8
MDL nummer MFCD00049504
Synonym Lead(II) borate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) metaborate monohydrate
Smeltepunkt 160 °C (i -H2O)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 5.598 g/mL
Lineær formel PbB2O4·H2O
FN nummer UN2291
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand og alkali; Opløselig i syrer.
Formel vægt 310,81 (292,81 Vandfri)