Få mere at vide
Lead(II,IV) oxide, red, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II, IV) oxide, red |
| Smeltepunkt | 500.0°C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (PB3O4) |
| Lineær formel | 2PbO·PbO2 |
| Merck Index | 15,548 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol |
| Vis mere |