Få mere at vide
Lead(II,IV) oxide, red, 98%
Artikelnummer. 15159243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15159243 5 kg Glasflaske 5kg
10781301 5 g Glasflaske 5g
10626052 100 g Glasflaske 100g
10430881 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15159243 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221110051
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-41-6
Molekylær formel O4Pb3
Molekylvægt (g/mol) 685.57
MDL nummer MFCD00078491
InChI nøgle XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC navn 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptan
SMIL O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II, IV) oxide, red
Smeltepunkt 500.0°C
Navn note 98%
Farve Orange
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 97.5% min. (PB3O4)
Lineær formel 2PbO·PbO2
Merck Index 15,548
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Formel vægt 685.57
Procent renhed 98%