Få mere at vide
Lead(II,IV) oxide, 97% (metals basis)
Artikelnummer. 11377797
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377797 1 kg 1kg
11387797 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014232.A1
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.596 g/mol
Bly(II,IV)oxid anvendes til fremstilling af farveløst glas, fajanceglasur, porcelænsmalingsmiddel, jern- og stålbelægninger, gummipigment og i glascement. Det bruges også i gas- og damprør, batterier, skrift på glas og til fremstilling af blyperoxid og tændstikker. Det er forbundet med linolie og bruges som en tyk, langtidsholdbar anti-korrosiv maling. Det giver bedre vandafvisende egenskaber ved at erstatte magnesiumoxid. Desuden bruges det til fremstilling af blyglas og rustfri grundmaling. Ud over dette fungerer det som pigment til grundmaling til jerngenstande.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-41-6
Molekylær formel O4Pb3
Molekylvægt (g/mol) 685.596
MDL nummer MFCD00078491
InChI nøgle XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC navn 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptan
SMIL O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II,IV) oxide
Smeltepunkt ∼500°C (decomposition)
Farve Orange til rød
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Pb3O4
FN nummer UN1479
Merck Index 14,5425
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid,glacial acetic acid and nitric acid and hydrogen peroxide. Insoluble in water and alcohol.
Formel vægt 685.6
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 9.1 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orangemoenje
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.