Få mere at vide
Lead(II) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11468410
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468410 25 g 25g
11458410 5 g 5g
11478410 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044314.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lead(II) Iodide, Ultra Dry, I2Pb, CAS Number-10101-63-0, blei ii-iodid, diiodo-, e2-plumbane, hsdb 636, lead diiodide, lead ii iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbous iodide, plumbum jodatum, 100g, 99.999% (Metals basis), 954 deg.C, Yellow, 6.16, DOT Class: 6.1, Packaging Group: III, 233-256-9, 461 | CAS: 10101-63-0 | I2Pb | 461.00 g/mol
Bly(II)iodid bruges som detektormateriale til højenergifotoner inklusive røntgen- og gammastråler. Det bruges til fotografering, trykning, mosaikguld og bronzing. Det udviser ferroelastiske egenskaber og har effektivitet til at stoppe røntgen- og gammastråler, hvilket giver fremragende miljøstabilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-63-0
Molekylær formel I2Pb
Molekylvægt (g/mol) 461.00
MDL nummer MFCD00011163
InChI nøgle RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC navn λ²-bly(2+) diiodid
SMIL [I-].[I-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 954°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) Iodide, Ultra Dry
Smeltepunkt 402°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals Basis)
FN nummer 2291
Opløselighedsinformation Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
Formel vægt 461
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 6.16 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead iodide