Få mere at vide
Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050725
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039347.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-03-8
Molekylær formel F6H4O20Pb9Si6
Molekylvægt (g/mol) 2471.312
MDL nummer MFCD00049509
InChI nøgle UCXBPZOKVHNQLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20aknf, fluoro trioxido silane;lead 2+ ;dihydrate, silicate 2-,hexafluoro-, lead 2+ 1:1 , dihydrate 9ci
PubChem CID 57347846
IUPAC navn fluoro(trioxido)silane;lead(2+);dihydrate
SMIL O.O.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Fysisk form Powder
Mængde 10 g
Lineær formel PbSiF6·2H2O
FN nummer UN2291
Formel vægt 385.26 (349.26 Anhydrous)
Lugt Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i