Få mere at vide
Bly(II)fluorid, Puratronic™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048514
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15455965
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010723.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-46-2 | F2Pb | 245.20 g/mol
Bly(II)fluorid bruges i sikringer, glasbelægninger til at reflektere infrarøde stråler og fosfor til fjernsynsskærme og i lavtsmeltende glas. Yderligere tjener det som en katalysator til fremstilling af picolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-46-2
Molekylær formel F2Pb
Molekylvægt (g/mol) 245.20
MDL nummer MFCD00011162
InChI nøgle FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
PubChem CID 24549
IUPAC navn difluorbly
SMIL [F-].[F-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 1290°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) fluoride
Smeltepunkt 855°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2291
Merck Index 14,5408
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone and ammonia.
Formel vægt 245.2
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 8.445 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i