Få mere at vide
Lead(II) fluoride, 99% min
Artikelnummer. 11389229
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389229 1 kg 1kg
11379229 50 g 50g
11369229 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11389229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088282.A1
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-46-2 | F2Pb | 245.20 g/mol
Bly(II)fluorid er et specialprodukt til forskning i proteomik. Det bruges i lavtsmeltende glas, i glasbelægninger til at reflektere infrarøde stråler, i fosfor til tv-rørskærme og som katalysator til fremstilling af picolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-46-2
Molekylær formel F2Pb
Molekylvægt (g/mol) 245.20
MDL nummer MFCD00011162
InChI nøgle FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
PubChem CID 24549
IUPAC navn difluorbly
SMIL [F-].[F-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 1290°C
Kemisk navn eller materiale Lead (II) fluoride
Smeltepunkt 855°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
FN nummer UN2291
Merck Index 14,5408
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water(0.64g/L at 20°C). Soluble in nitric acid. Insoluble in acetone and ammonia.
Formel vægt 245.2
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Tæthed 8.445 g/mL