Få mere at vide
Lead(II) fluoride, 99% min
Beskrivelse
Bly(II)fluorid er et specialprodukt til forskning i proteomik. Det bruges i lavtsmeltende glas, i glasbelægninger til at reflektere infrarøde stråler, i fosfor til tv-rørskærme og som katalysator til fremstilling af picolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1290°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lead (II) fluoride |
| Smeltepunkt | 855°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2291 |
| Merck Index | 14,5408 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water(0.64g/L at 20°C). Soluble in nitric acid. Insoluble in acetone and ammonia. |
| Formel vægt | 245.2 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Lead fluoride