Få mere at vide
Lead(II) cyanurate monohydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308067 5 g 5g
11398057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022556.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53846-29-0
Molekylær formel C6H6N6O9Pb3
Molekylvægt (g/mol) 927.747
MDL nummer MFCD00064816
InChI nøgle DPLKIANDZYQWKF-UHFFFAOYSA-H
Synonym lead cyanurate, lead ii cyanurate monohydrate, lead 2+ ;1,3,5-triazine-2,4,6-triolate;trihydrate
PubChem CID 90473286
IUPAC navn lead(2+);1,3,5-triazine-2,4,6-triolate;trihydrate
SMIL C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) cyanurate monohydrate
Mængde 5 g
FN nummer UN3467
Formel vægt 891.69 (873.67 Anhydrous)
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) cyanurate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.