Få mere at vide
Bly(II) kromat, TRC
Artikelnummer. 30481177
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481177 5 g
30466014 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30481177 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3200055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-97-6
Molekylær formel CrO4Pb
Molekylvægt (g/mol) 323.19
Synonym Lead Chromate(VI) (PbCrO4), Chromium Lead Oxide (CrPbO4), Lead ChromateLead Chromate (PbCrO4), Lead Chromium Oxide (PbCrO4), Plumbous ChromateRoyal Yellow 6000
IUPAC navn dioxid(dioxo)chromium; lead(2+)
SMIL [Pb+2].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) Chromate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Formel vægt 323.8968