Få mere at vide
Bly(II) kromat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) Chromate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2 |
| Formel vægt | 323.8968 |