Få mere at vide
Lead(II) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11330058
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11330058
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042841.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. | CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Blychlorid bruges til syntese af blytitanat og barium blytitanatkeramik; anvendes til fremstilling af infrarødt transmitterende glas og prydglas (aurenglas); nyttig som elektrode i geofysiske applikationer og i solceller. Analytisk reagens, fremstilling af blysalte, som loddemiddel og flusmiddel. Pattinsons hvide bly, pigment i hvid maling, er det grundlæggende blyklorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-95-4
Molekylær formel Cl2Pb
Molekylvægt (g/mol) 278.10
MDL nummer MFCD00011157
InChI nøgle HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 951°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) chloride, ultra dry
Smeltepunkt 501°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
IUPAC navn dichlorbly
Formel vægt 278.1
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 5.85