Used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. | CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Blychlorid bruges til syntese af blytitanat og barium blytitanatkeramik; anvendes til fremstilling af infrarødt transmitterende glas og prydglas (aurenglas); nyttig som elektrode i geofysiske applikationer og i solceller. Analytisk reagens, fremstilling af blysalte, som loddemiddel og flusmiddel. Pattinsons hvide bly, pigment i hvid maling, er det grundlæggende blyklorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.