Få mere at vide
Lead(II) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Bly(II)chlorid anvendes til syntese af blytitanat og bariumblytitanatkeramik; anvendes til fremstilling af infrarødt transmitterende glas og prydglas (aurenglas); nyttig som elektrode i geofysiske applikationer og i solceller. Analytisk reagens, fremstilling af blysalte, som loddemiddel og flusmiddel. Pattinsons hvide bly, pigment i hvid maling, er det grundlæggende blyklorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 951°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) chloride |
| Smeltepunkt | 501°C |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2291 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. |
| Formel vægt | 278.1 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Emballage | Ampuleret under argon |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) chloride, ultra dry
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i