Få mere at vide
Lead(II) chloride, Reagent Grade, 99%
Artikelnummer. 11381719
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381719 500 g 500g
11371719 50 g 50g
11361719 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11381719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012349.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical Reagent, Preparation of Lead Salts, As Solder and Flux | CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Det bruges til fremstilling af infrarødt transmitterende glas og ornamental glas kaldet arenaglas. Det finder også anvendelse som analytisk reagens, til fremstilling af blysalte, som loddemiddel og flusmiddel, til tilvejebringelse af blytitanat og anvendes i rensningsprocessen af malme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-95-4
Molekylær formel Cl2Pb
Molekylvægt (g/mol) 278.10
MDL nummer MFCD00011157
InChI nøgle HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
IUPAC navn dichlorbly
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 951°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) chloride
Smeltepunkt 501°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,alkali hydroxides and NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formel vægt 278.1
Grad Reagens
Lugt Odorless
Tæthed 5.85