Få mere at vide
Bly(II)chlorid, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336797
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336797 100 g 100g
11326797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11336797 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010722.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Blychlorid bruges til syntese af blytitanat og barium blytitanatkeramik; anvendes til fremstilling af infrarødt transmitterende glas og prydglas (aurenglas); nyttig som elektrode i geofysiske applikationer og i solceller. Analytisk reagens, fremstilling af blysalte, som loddemiddel og flusmiddel. Pattinsons hvide bly, pigment i hvid maling, er det grundlæggende blyklorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-95-4
Molekylær formel Cl2Pb
Molekylvægt (g/mol) 278.10
MDL nummer MFCD00011157
InChI nøgle HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
IUPAC navn dichlorbly
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Specifications
Kogepunkt 951°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) chloride
Smeltepunkt 501°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PbCl2
FN nummer UN2291
Merck Index 14,5404
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formel vægt 278.1
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 5.85 g/mL