Få mere at vide
Lead(II) chloride, 99%
Artikelnummer. 10063363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063363 50 g Plastflaske 50g
10209453 250 g Plastflaske 250g
10752305 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10063363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193310500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-95-4
Molekylær formel Cl2Pb
Molekylvægt (g/mol) 278.10
MDL nummer MFCD00011157
InChI nøgle HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 950.0°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) chloride
Smeltepunkt 501.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Lineær formel PbCl2
Merck Index 15, 5459
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis
IUPAC navn dichlorbly
Formel vægt 278.11
Procent renhed 99%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.