Få mere at vide
Lead(II) Carbonate, Supelco™
Artikelnummer. 15807580
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15807580 250 g
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Artikelnummer. 15807580 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1073810250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) Carbonate
Smeltepunkt 315°C (Decomposition)
CAS 598-63-0
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00064631
Synonym Lead(II) carbonate, Lead(II) carbonate
Molekylvægt (g/mol) 267.21
Grad Research
Tæthed 6.6 g/cm3 at 20°C