Få mere at vide
Bly(II) Carbonate Basic, Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 400 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver/Fast |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastikpulverglas |
| Tæthed | Damptæthed: 9,21 |
| Formel vægt | 775,59 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead(II) carbonate, basic
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.