Få mere at vide
Bly(II) Carbonate Basic, Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10406880 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10406880 500 g 500g
10754951 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10406880 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1150/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1319-46-6
Molekylær formel C2H2O8Pb3
MDL nummer 78155
Tekniske data
Smeltepunkt 400 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Tæthed Damptæthed: 9,21
Formel vægt 775,59 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) carbonate, basic
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.