Få mere at vide
Bly(II) karbonat, basisk, ekstra ren
Artikelnummer. 10531281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531281 500 g Plastflaske 500g
10521091 5 g Glasflaske 5g
10491451 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10135503 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10531281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    513.65 DKK / 500g
    Spare 96.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1319-46-6 | C2H2O8Pb3 | 775,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1319-46-6
Molekylær formel C2H2O8Pb3
Molekylvægt (g/mol) 775.59
MDL nummer MFCD00078155
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Lead(II) carbonate, basic
Smeltepunkt 400,0 °C
Navn note -325 Mesh
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Lineær formel (PbCO3)2·Pb(OH)2
Merck Index 15, 1002
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer
Formel vægt 775.59
Procent renhed ≥78% (PB)
Grad Ekstra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) carbonate, basic
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.