Få mere at vide
Bly(II)carbonat, basisk, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bly(II)carbonat anvendes i keramisk glasur og udvendig maling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) carbonate |
| Smeltepunkt | 400 °C (dekomponering) |
| Navn note | Grundlæggende |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | (PbCO3)2·Pb(OH)2 |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,1005 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i syrer, uopløselig i vand eller alkohol |
| Vis mere |