Få mere at vide
Lead(II) carbonate, basic, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407538
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11389727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042089.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1319-46-6 | C2H2O8Pb3
Bly(II)carbonat anvendes til fremstilling af korrosionsbeskyttelsesmaling og udendørsmaling. Det bruges også som forløber for kosmetik, farvet glasur og dope. Det finder anvendelse i tin-bly-belægningen. Det er også nyttigt som stabiliseringsmiddel til vinylchloridplast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1319-46-6
Molekylær formel C2H2O8Pb3
MDL nummer MFCD00078155
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) carbonate, Basic
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Synonym White lead, C.I. 77597
Formel vægt 775.63
Udseende White powder
Tæthed 6.14g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triblybis(carbonat)dihydroxid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i