Få mere at vide
Bly(II) carbonat, basisk, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Bly(II)carbonat anvendes til fremstilling af korrosionsbeskyttelsesmaling og udendørsmaling. Det bruges også som forløber for kosmetik, farvet glasur og dope. Det finder anvendelse i tin-bly-belægningen. Det er også nyttigt som stabiliseringsmiddel til vinylchloridplast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) carbonate, Basic |
| Smeltepunkt | 400 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99% (metalbasis) |
| Tæthed | 6.14 |
| Synonym | White lead, C.I. 77597 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i kuldioxidopløsning, eddikesyre og fortyndet salpetersyre. Uopløseligt i vand og ethanol. |
| Vis mere |