Få mere at vide
Lead(II) carbonate, basic, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11309737
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309737 500 g 500g
11389727 100 g 100g
11399727 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042089.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1319-46-6 | C2H2O8Pb3
Bly(II)carbonat anvendes til fremstilling af korrosionsbeskyttelsesmaling og udendørsmaling. Det bruges også som forløber for kosmetik, farvet glasur og dope. Det finder anvendelse i tin-bly-belægningen. Det er også nyttigt som stabiliseringsmiddel til vinylchloridplast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1319-46-6
Molekylær formel C2H2O8Pb3
MDL nummer MFCD00078155
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Lead(II) Carbonate, Basic
Smeltepunkt 400°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% (Metal Basis)
FN nummer 1479
Synonym White L ead, C.I. 77597
Opløselighedsinformation Slightly soluble in carbon dioxide solution,acetic and dilute nitric acid. Insoluble in water and ethanol.
Formel vægt 775.63
Udseende White powder
Tæthed 6.14 g/cm3 (at 20°C)
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.