Få mere at vide
Bly(II)carbonat, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407537
Mængde:
100 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2000g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040119.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt i fortyndet eddikesyre 0,02%, Cl 0,002%, Nitrat og nitrit (som NO 3 ) PT (grænse ca. 0,005 %), Ca 0,01 %, K 0,02 %, Na 0,05 %, Cd 0,002 %, Fe 0,005 %, Zn 0,003 %
Bly(II)carbonat anvendes i polymerisationskatalysatorer. Det tjener som hærder for siliciumharpikser, varmebestandige smøremidler, bly-syre-akkumulatorer, trådforstærkede slanger, termistorer og varmestabilisatorer til polyvinylchloridpolymerer. Yderligere bruges det til elektrofotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-63-0
Molekylær formel CO3Pb
Molekylvægt (g/mol) 267.20
MDL nummer MFCD00064631
InChI nøgle MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMIL [Pb++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) carbonate
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in acid and alkali. Insoluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC navn bly(2+);carbonat
Formel vægt 267.2
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 6.6g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i