Få mere at vide
Bly(II) carbonat, ACS
Beskrivelse
Bly(II)carbonat anvendes i polymerisationskatalysatorer. Det tjener som hærder for siliciumharpikser, varmebestandige smøremidler, bly-syre-akkumulatorer, trådforstærkede slanger, termistorer og varmestabilisatorer til polyvinylchloridpolymerer. Yderligere bruges det til elektrofotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) carbonate |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 4 x 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i syre og alkali. Uopløseligt i vand, alkohol og ammoniak. |
| IUPAC navn | λ²-bly(2+) carbonat |
| Formel vægt | 267.2 |
| Vis mere |