Learn More
Lead(II) Carbonate, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Product Code. 15664020 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
15664020 500 g Poly Bottle 500g
15654020 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15664020 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 336378500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 598-63-0
Molecular Formula CO3Pb
Molecular Weight (g/mol) 267.20
MDL Number MFCD00064631
InChI Key MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Melting Point 400°C
Color White
Quantity 500 g
Linear Formula PbCO3
UN Number UN3077
IUPAC Name lead(2+);carbonate
Formula Weight 267.21g/mol
Packaging Poly Bottle
Appearance Powder
Density 6.140g/cm3
Chemical Name or Material Lead(II) carbonate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.