Få mere at vide
Lead(II) Carbonate, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15654020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15654020 100 g Poly Bottle 100g
15664020 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15654020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 336378100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 598-63-0
Molekylær formel CO3Pb
Molekylvægt (g/mol) 267.20
MDL nummer MFCD00064631
InChI nøgle MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMIL [Pb++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) carbonate
Smeltepunkt 400°C
Farve White
Mængde 100 g
Lineær formel PbCO3
FN nummer UN3077
IUPAC navn λ²-lead(2+) carbonate
Formel vægt 267.21g/mol
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder
Tæthed 6.140g/cm3