Få mere at vide
Bly(II)bromid, ultratør, 99,999% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11398537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398537 25 g 25g
11378537 1 g 1g
11388537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035703.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367,00 g/mol
Bly(II)bromid anvendes inden for antirust, pigment og fotografi. Det smeltede bly(II)bromid fungerer som en elektrolyt. Bly(II)-bromid giver en høj koncentration af bly(II)-ioner og bromidioner til at føre strømmen under elektrolyseprocessen. De sjældne jordarters dopede alkali-blybromidkrystaller (kaliumblybromid (eller) KPB; rubidiumblybromid eller RPB ) fremstår som lovende nye lav-phonon-energi værtsmaterialer til mid-IR applikationer og er nyttige til solid state lasere. Hybride organiske/blyhalogenidperovskitter er lovende materialer til fremstilling af solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-22-8
Molekylær formel Br2Pb
Molekylvægt (g/mol) 367.00
MDL nummer MFCD00011156
InChI nøgle ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMIL [Br-].[Br-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 916 °C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) bromide
Smeltepunkt 373 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Uopløseligt i alkohol. Opløselig i ammoniak og alkali.
IUPAC navn λ²-bly(2+) dibromid
Formel vægt 367.01
Lugt Lugtfri
Tæthed 6.66