Få mere at vide
Lead(II) Bromide, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10686452 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10686452 250 g 250g
10686262 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10686452 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1100/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-22-8
Molekylær formel Br2Pb
Molekylvægt (g/mol) 367.00
MDL nummer MFCD00011156
InChI nøgle ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
IUPAC navn λ²-lead(2+) dibromide
SMIL [Br-].[Br-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 916°C
Smeltepunkt 373°C
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 367.01g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.