Få mere at vide
Bly(II)bromid, Puratronic™, 99,998 % (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges inden for antirust, pigment og fotografi. Det smeltede bly(II)bromid fungerer som en elektrolyt. Bly(II)-bromid giver en høj koncentration af bly(II)-ioner og bromidioner til at føre strømmen under elektrolyseprocessen. De sjældne jordarters dopede alkali-blybromidkrystaller (kaliumblybromid (eller) KPB; rubidiumblybromid eller RPB ) fremstår som lovende nye lav-phonon-energi værtsmaterialer til mid-IR applikationer og er nyttige til solid state lasere. Hybride organiske/blyhalogenidperovskitter er lovende materialer til fremstilling af solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 916 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) bromide |
| Smeltepunkt | 373 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | PbBr2 |
| FN nummer | UN2291 |
| Merck Index | 14,5403 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: lead bromide